1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
235640250
235641000
ACRO235640250EA
80.5
EUR
ACRO235640250
ACRO235641000
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formula:
C₈H₁₂O₃ Pto. de fusión: 74…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010214 Núm. CAS: 4746-97-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
GC | ≥97.5 % |