3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
C2328-25G
C2328-5G
TCIAC2328-25GEA
142
EUR
TCIAC2328-25G
TCIAC2328-5G
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one ≥98.0% (por GC)
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formula:
C₁₁H₁₈O₃ MW: 198.26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006652 Núm. CAS: 69225-59-8 EINECS: 273-918-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 49.0 to 53.0 deg-C |