(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Chloromethylen-N,N-Dimethyl Ammonium Chloride
295770250 295770050
ACRO295770250EA 138 EUR
ACRO295770250 ACRO295770050
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Formula: C₃H₇Cl₂N
MW: 128,00 g/mol
Pto. de fusión: 139 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011868
Núm. CAS: 3724-43-4
EINECS: 425-970-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95 to 105 %