2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H35114.MD
H35114.03
H35114.MDEA
0
EUR
H35114.MD
H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₈N₂ Pto. Ebullición: 148 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 39…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02251330 Núm. CAS: 934-37-2 |