2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
L19131.03EA
69.9
EUR
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 63604-59-1
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 3234
Formula:
C₇H₇N₃ MW: 133.15 g/mol Pto. de fusión: 176…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426025 Núm. CAS: 63604-59-1 |