Tetrabutylammonium perrhenate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1803-1G T1803-5G
TCIAT1803-1GEA 81 EUR
TCIAT1803-1G TCIAT1803-5G
Tetrabutylammonium perrhenate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium perrhenate
Formula: C₁₆H₃₆NO₄Re
Número MDL: MFCD00012037
Núm. CAS: 16385-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20ca690258497c3ef1e642cf00951b8de06997bb&vid=20ca690258497c3ef1e642cf00951b8de06997bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %