2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
368860025 368860100
ACRO368860025EA 93.4 EUR
ACRO368860025 ACRO368860100
2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formula: C₆H₁₂N₆O₄S
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013162
Núm. CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %