2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
H25999.03 H25999.09
H25999.03EA 42 EUR
H25999.03 H25999.09
2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Purity: 98% CAS No.: 1450-93-7 Molecular Formula: C6H10N6.0.5H2SO4 Formula Weight: 215.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 4726750 MDL No.: MFCD00013162
Formula: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013162
Núm. CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9