2-Aminoimidazole hemisulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)

A1665-1G A1665-5G
TCIAA1665-1GEA 16 EUR
TCIAA1665-1G TCIAA1665-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formula: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Pto. de fusión: 270°C
Número MDL: MFCD00013162
Núm. CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efff3c3db5254217afadd79b484f7e4389fa6dc&vid=3efff3c3db5254217afadd79b484f7e4389fa6dc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR