Histamine dihydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
150620050 150620250 150621000 150625000
ACRO150620050EA 111 EUR
ACRO150620050 ACRO150620250 ACRO150621000 ACRO150625000
Histamine dihydrochloride 99%
Histamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Pto. de fusión: 249…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012703
Núm. CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %