Histamine dihydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
L09198.06
L09198.14
L09198.06EA
59.9
EUR
L09198.06
L09198.14
Histamine dihydrochloride ≥98%
Histamine dihydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 56-92-8
Molecular Formula: C5H9N3.2HCl
Formula Weight: 184.07
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 3624116
Merck Reference: 14,4719
MDL No.: MFCD00012703
Formula:
C₅H₁₁Cl₂N₃ MW: 184,07 g/mol Pto. de fusión: 245…249 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012703 Núm. CAS: 56-92-8 EINECS: 200-298-4 Índice Merck: 14,4719 |