Histamine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
H0146-1G
H0146-25G
H0146-5G
TCIAH0146-1GEA
16
EUR
TCIAH0146-1G
TCIAH0146-25G
TCIAH0146-5G
Histamine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Histamine dihydrochloride
Formula:
C₅H₁₁Cl₂N₃ MW: 184,07 g/mol Pto. de fusión: 246°C |
Número MDL:
MFCD00012703 Núm. CAS: 56-92-8 EINECS: 200-298-4 Índice Merck: 14,04719 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |