1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1H-Pyrazole-3-boronic acid Pinacol ester
H27619.06
H27619.03
H27619.06EA
950
EUR
H27619.06
H27619.03
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 95%
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 844501-71-9
Molecular Formula: C9H15BN2O2
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD07368044
Formula:
C₉H₁₅BN₂O₂ MW: 194,04 g/mol Pto. de fusión: 105…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368044 Núm. CAS: 844501-71-9 |