1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19654.03
L19654.06
L19654.03EA
84.6
EUR
L19654.03
L19654.06
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 269410-08-4
Molecular Formula: C9H15BN2O2
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 145-149°
MDL No.: MFCD03453063
Formula:
C₉H₁₅BN₂O₂ Pto. de fusión: 145…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453063 Núm. CAS: 269410-08-4 |