2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) fluorinating reagent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
F0225-25G F0225-5G
TCIAF0225-25GEA 170 EUR
TCIAF0225-25G TCIAF0225-5G
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) fluorinating reagent
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₃H₁₄FNO₃S
MW: 283,32 g/mol
Número MDL: MFCD00011983
Núm. CAS: 58086-67-2
EINECS: 261-108-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency