1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
L14324.03
L14324.MD
L14324.03EA
84.6
EUR
L14324.03
L14324.MD
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 95%
CAS No.: 107263-95-6
Molecular Formula: C6H5F4NO3S
Formula Weight: 247.17
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 4222821
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013458
Formula:
C₆H₅F₄NO₃S MW: 247,17 g/mol Pto. de fusión: 180…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013458 Núm. CAS: 107263-95-6 ADR: 8,II |