(R)-(-)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
G0282-25G G0282-5G
TCIAG0282-25GEA 176 EUR
TCIAG0282-25G TCIAG0282-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00075120
Núm. CAS: 60456-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1da98236ae5d4890e216c06fddd6c0ec2cd6b879&vid=1da98236ae5d4890e216c06fddd6c0ec2cd6b879&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (neat)