(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Chlorobenzylsulphonyl chloride, 3-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
B24073.06
B24073.03
B24073.14
B24073.06EA
76.2
EUR
B24073.06
B24073.03
B24073.14
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 24974-73-0
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Melting Point: 69-75°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02683111
Formula:
C₇H₆Cl₂O₂S MW: 225.09 g/mol Pto. de fusión: 69…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683111 Núm. CAS: 24974-73-0 ADR: 8 II |