(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
B23333.06
B23333.03
B23333.14
B23333.06EA
152
EUR
B23333.06
B23333.03
B23333.14
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 58032-84-1
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.64
Melting Point: 95-102°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01859935
Formula:
C₇H₆ClNO₄S MW: 235.64 g/mol Pto. de fusión: 95…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01859935 Núm. CAS: 58032-84-1 ADR: 8 II |