(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
H25794.06 H25794.03 H25794.14
H25794.06EA 138 EUR
H25794.06 H25794.03 H25794.14
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 4025-75-6 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.64 Melting Point: 91-92° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00034030
Formula: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235.64 g/mol
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034030
Núm. CAS: 4025-75-6
ADR: 8 II