4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359510010 359510050
ACRO359510010EA 73.6 EUR
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₄S
Pto. de fusión: 275…277 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01630820
Núm. CAS: 149104-88-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %