4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
M1972-1G M1972-5G
TCIAM1972-1GEA 40 EUR
TCIAM1972-1G TCIAM1972-5G
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Número MDL: MFCD01630820
Núm. CAS: 149104-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0acb5f885e13d123a690a82aa34060cf518eed7d&vid=0acb5f885e13d123a690a82aa34060cf518eed7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %