2-Methyl-2-imidazoline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0579-25G M0579-5G
TCIAM0579-25GEA 327 EUR
TCIAM0579-25G TCIAM0579-5G
2-Methyl-2-imidazoline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-2-imidazoline
Formula: C₄H₈N₂
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00051490
Núm. CAS: 534-26-9
EINECS: 208-596-6
Índice Merck: 14,05635
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a93caefa3ff4d4834a31f6a43f17f8b1b92a2655&vid=83169f5e29590102add8034a37631de40d605669&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency