4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-ol
A10819.06
A10819.14
A10819.22
A10819.06EA
70.9
EUR
A10819.06
A10819.14
A10819.22
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 29558-77-8
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD00059076
Formula:
C₁₂H₉BrO MW: 249,11 g/mol Pto. de fusión: 163…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059076 Núm. CAS: 29558-77-8 |