4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-ol

H0690-25G H0690-5G
TCIAH0690-25GEA 174 EUR
TCIAH0690-25G TCIAH0690-5G
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥99.0% (por GC)
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Formula: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Número MDL: MFCD00059076
Núm. CAS: 29558-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85688c2ded1f11ffe492635485db7fea09393e21&vid=85688c2ded1f11ffe492635485db7fea09393e21&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 167.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR