N-Benzylbenzamide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
191170250
191170050
ACRO191170250EA
104
EUR
ACRO191170250
ACRO191170050
N-Benzylbenzamide 99%
N-Benzylbenzamide
Formula:
C₁₄H₁₃NO Pto. de fusión: 104…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003070 Núm. CAS: 1485-70-7 EINECS: 216-063-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 107 °C |
HPLC | ≥98.5 % |