Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
271811000 271815000 271810500
ACRO271811000EA 58.9 EUR
ACRO271811000 ACRO271815000 ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₆
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001607
Núm. CAS: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥153 °C
HPLC ≥99.0 %