4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H56542.MD H56542.03
H56542.MDEA 199 EUR
H56542.MD H56542.03
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₁H₉BO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203538
Núm. CAS: 332398-57-9