6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19060.03
L19060.06
L19060.03EA
31.3
EUR
L19060.03
L19060.06
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 156641-98-4
Molecular Formula: C11H11BO3
Formula Weight: 202.02
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 7636998
Formula:
C₁₁H₁₁BO₃ Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093087 Núm. CAS: 156641-98-4 |