4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52998.03
H52998.06
H52998.03EA
47.3
EUR
H52998.03
H52998.06
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 103986-53-4
Molecular Formula: C11H11BO2
Formula Weight: 186.02
Melting Point: 239-240°
MDL No.: MFCD01632204
Formula:
C₁₁H₁₁BO₂ Pto. de fusión: 239…240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632204 Núm. CAS: 103986-53-4 |