DL-3-Aminobutyric acid 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Aminobutanoic acid
A0281-1G A0281-25G A0281-5G
TCIAA0281-1GEA 16 EUR
TCIAA0281-1G TCIAA0281-25G TCIAA0281-5G
DL-3-Aminobutyric acid 98,0 Titrimetric
DL-3-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.1198 g/mol
Número MDL: MFCD00008087
Núm. CAS: 541-48-0
EINECS: 208-783-2
Índice Merck: 14,00429
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0555aae9bc9c217195be49d61722032ae1aee927&vid=0555aae9bc9c217195be49d61722032ae1aee927&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency