4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Phenyl-3-buten-1-ol
H53466.06
H53466.14
H53466.06EA
105
EUR
H53466.06
H53466.14
4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 936-58-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.53
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00039617
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148,20 g/mol Pto. Ebullición: 234 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039617 Núm. CAS: 936-58-3 |