2-Butylimidazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3136-25G B3136-5G
TCIAB3136-25GEA 211 EUR
TCIAB3136-25G TCIAB3136-5G
2-Butylimidazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Butylimidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,1800 g/mol
Pto. Ebullición: 294°C
Número MDL: MFCD00792664
Núm. CAS: 50790-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fe6aded64a2ccda4eda4e66b395186a529ffe4e&vid=1fe6aded64a2ccda4eda4e66b395186a529ffe4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 56.0 deg-C