2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylcyclohexanol
149810050 149810500
ACRO149810050EA 25.4 EUR
ACRO149810050 ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₆O
Densidad: 0.94 g/cm³
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001502
Núm. CAS: 5337-72-4
EINECS: 226-264-9
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %