Histamine (free base), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine, Histamine
3779-1 3779-5
3779-1EA 144 EUR
3779-1 3779-5
Histamine (free base), Millipore®
Histamine (free base)
Formula: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Número MDL: MFCD00005210
Núm. CAS: 51-45-6
EINECS: 200-100-6