(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1377-1G C1377-5G
TCIAC1377-1GEA 95 EUR
TCIAC1377-1G TCIAC1377-5G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 94°C
Número MDL: MFCD00067099
Núm. CAS: 32653-32-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf858c702ab1aa8e2026e907f855aed3b0d82395&vid=cf858c702ab1aa8e2026e907f855aed3b0d82395&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -19.0 deg (neat)