Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cis-dimethyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
D3702-1G D3702-5G
TCIAD3702-1GEA 50 EUR
TCIAD3702-1G TCIAD3702-5G
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00043768
Núm. CAS: 1687-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&vid=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %