Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate
240790050 240790250
ACRO240790050EA 127 EUR
ACRO240790050 ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200.23 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063917
Núm. CAS: 3399-22-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %