4-Phenyl-1-butene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0161-25ML P0161-5ML
TCIAP0161-25MLEA 118 EUR
TCIAP0161-25ML TCIAP0161-5ML
4-Phenyl-1-butene ≥98.0% (por GC)
4-Phenyl-1-butene
Formula: C₁₀H₁₂
Pto. Ebullición: 181°C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00026111
Núm. CAS: 768-56-9
EINECS: 405-980-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a03e78ce148b8c2020f35539beeef1bb9224f78&vid=3a03e78ce148b8c2020f35539beeef1bb9224f78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %