(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoro-α-toluenesulphonyl chloride
H31605.MD
H31605.03
H31605.MDEA
52.5
EUR
H31605.MD
H31605.03
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 103360-04-9
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Melting Point: 58-61°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01631930
Formula:
C₇H₆ClFO₂S MW: 208.64 g/mol Pto. de fusión: 58…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631930 Núm. CAS: 103360-04-9 ADR: 8 II |