2,3,4,5-Tetrafluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2782-5G
T2782-1G
TCIAT2782-5GEA
185
EUR
TCIAT2782-5G
TCIAT2782-1G
2,3,4,5-Tetrafluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2,3,4,5-Tetrafluoroanilina
Formula:
C₆H₃F₄N MW: 165,09 g/mol Pto. Ebullición: 78°C Pto. de fusión: 28°C |
Número MDL:
MFCD00025153 Núm. CAS: 5580-80-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...