2-Butinoato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1053-1ML
T1053-25ML
T1053-5ML
TCIAT1053-1MLEA
39
EUR
TCIAT1053-1ML
TCIAT1053-25ML
TCIAT1053-5ML
2-Butinoato de metilo ≥97.0% (por GC)
2-Butinoato de metilo
Formula:
C₅H₆O₂ Pto. Ebullición: 148°C Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 45°C |
Número MDL:
MFCD00009273 Núm. CAS: 23326-27-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |