Tetrabutilamonio fluoruro 70-75% in water
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Fluoruro de tetrabutilamonio
T1339-25G
T1339-500G
T1339-100G
TCIAT1339-25GEA
24
EUR
TCIAT1339-25G
TCIAT1339-500G
TCIAT1339-100G
Tetrabutilamonio fluoruro 70-75% in water
Tetrabutilamonio fluoruro
Formula:
C₁₆H₃₆FN MW: 261.47 g/mol Densidad: 0.903 |
Número MDL:
MFCD00011747 Núm. CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 1760 ADR: 8 III Índice Merck: 14,09187 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Concentration (Nonaqueous Titration) | 70.0 to 75.0 w/w% |