4-Fluoroestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fluoro-4-vinylbenzene
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
F0461-25G
F0461-5G
TCIAF0461-25GEA
184
EUR
TCIAF0461-25G
TCIAF0461-5G
4-Fluoroestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Fluoroestireno
Formula:
C₈H₇F MW: 122.14 g/mol Pto. Ebullición: 145 Pto. de fusión: -34.5 Pto. de inflamación: 35°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000361 Núm. CAS: 405-99-2 EINECS: 206-975-0 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |