(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0590-25G M0590-500G
TCIAM0590-25GEA 17 EUR
TCIAM0590-25G TCIAM0590-500G
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip ≥95.0% (por GC) estabilizado
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005137
Núm. CAS: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&vid=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %