4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Formylbenzo-15-crown 5-Ether, 2,3-(4-Formylbenzo)-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-ene, 2,5,8,11,14-Pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triene-17-carbaldehyde
F0448-1G
F0448-100MG
TCIAF0448-1GEA
748
EUR
TCIAF0448-1G
TCIAF0448-100MG
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (por GC)
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formula:
C₁₅H₂₀O₆ MW: 296,32 g/mol |
Número MDL:
MFCD00192180 Núm. CAS: 60835-73-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |