2,5-Dimetilciclohexanona (Mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1279-25ML D1279-5ML
TCIAD1279-25MLEA 619 EUR
TCIAD1279-25ML TCIAD1279-5ML
2,5-Dimetilciclohexanona (Mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
2,5-Dimetilciclohexanona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00045551
Núm. CAS: 932-51-4
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=663b11fc6c7d710e10df340d68b7f9aea571c47b&vid=120d837dc75867773b7a75dbec86ecc0a35c346f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)