1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
A14327.09
A14327.18
A14327.09EA
43.1
EUR
A14327.09
A14327.18
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 17281-59-3
Molecular Formula: C7H7ClN2
Formula Weight: 154.60
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 3728392
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031933
Formula:
C₇H₇ClN₂ MW: 154,60 g/mol Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031933 Núm. CAS: 17281-59-3 EINECS: 241-312-9 ADR: 6.1,III |