tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B23876.14
B23876.22
B23876.36
B23876.14EA
43.6
EUR
B23876.14
B23876.22
B23876.36
tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98%
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7400-27-3
Molecular Formula: (CH3)3CNHNH2.HCl
Formula Weight: 124.61
Melting Point: ca 192° dec.
Beilstein Reference: 3651224
Formula:
C₄H₁₃ClN₂ MW: 124,61 g/mol Pto. de fusión: ∼ 192 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012947 Núm. CAS: 7400-27-3 EINECS: 231-001-6 |