4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
L10920.03 L10920.06
L10920.03EA 51 EUR
L10920.03 L10920.06
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Purity: 98+% CAS No.: 13431-41-9 Molecular Formula: C8H11N3S Formula Weight: 181.26 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2096431 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025145
Formula: C₈H₁₁N₃S
MW: 181,26 g/mol
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025145
Núm. CAS: 13431-41-9
ADR: 6.1,III